Documentos Principais
210331
Sigma-Aldrich
Acid Green 27
Dye content 65 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H32N2Na2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
706.74
Número do índice de cores:
61580
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 65%
pf
258-260 °C (lit.)
λmax
605 nm
642 nm (2nd)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CCCCc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(CCCC)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)