Documentos Principais
20942-U
Female Luer Connector, Tekmar® equivalent 14-0216-016
Female Luer connector, Kel-F (CTFE) fitting, thread for 1/4-28, Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
Kel-F (CTFE) fitting
Características
Use to connect syringes to Hamilton valves.
fabricante/nome comercial
Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
embalagem
1 ea of
diâmetro da porta
1.5 mm
conector
thread for 1/4-28
Informações legais
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)