Documentos
20699
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle with chaney adapter
701RNCH, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe 701RNCH 10UL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26s ga (bevel tip)
descrição
removable needle with Chaney adapter: RNCH
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80334
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 701RNCH (removable needle with chaney adapter)
Descrição geral
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)