Documentos Principais
20416
Supelco
Three Layer Disc Septa
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pack of 12
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
Hamilton 76003
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Diâmetro
9 mm ( 11/32 in.)
Descrição geral
These septa feature a soft inner layer of silicone rubber sandwiched between hard outside layers. For use with GC inlet temperatures up to 200 °C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)