Documentos Principais
201804
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 99
Dye content 40 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H13CrN4NaO8S
Número CAS:
Peso molecular:
496.35
Número do índice de cores:
13900
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 40%
λmax
450 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1=C(\N=N\c2cc(cc(c2O[Cr](O)O1)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H14N4O8S.Cr.Na.H2O/c1-9(21)14(16(23)17-10-5-3-2-4-6-10)19-18-12-7-11(20(24)25)8-13(15(12)22)29(26,27)28;;;/h2-8,21-22H,1H3,(H,17,23)(H,26,27,28);;;1H2/q;+3;+1;/p-4/b14-9-,19-18+;;;
chave InChI
XEAHZUQHDDJSJW-OLHDMKQDSA-J
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)