19750
1-Clorobutano
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
Cloreto de butila
About This Item
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
860 °F
Lim. expl.
10.1 %
Impurezas
≤0.5% benzene (UV)
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.402
pb
77-78 °C (lit.)
pf
−123 °C (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?