Documentos
19660
Supelco
4-tert-Butylbenzoyl chloride
purum, ≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
196.67
Beilstein:
775793
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (T)
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
n20/D 1.536
pb
135 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
chave InChI
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.