Documentos Principais
195138
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methyl-5-[(4-sulfophenyl)azo]benzoic acid sodium salt
Dye content 65 %
Sinônimo(s):
3-Methyl-5-(4-sulfophenylazo)salicylic acid disodium salt, Mordant Yellow 7
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
composição
Dye content, 65%
λmax
364 nm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)