17860
2-Bromooctanoic acid
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Bromocaprylic acid
About This Item
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.471
pb
140 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
GTGTXZRPJHDASG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.