16760
Allyl phenoxyacetate
analytical standard
About This Item
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.3% water
índice de refração
n20/D 1.514-1.518
n20/D 1.516 (lit.)
pb
265-266 °C (lit.)
densidade
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-8-13-11(12)9-14-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
chave InChI
VUFZVGQUAVDKMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
284.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
140 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.