16132
8-Bromoadenosine
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Amino-8-bromopurine riboside, 8-Bromoadenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −33±2°, c = 1% in 1 M HCl
pf
210-212 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
chave InChI
VJUPMOPLUQHMLE-UUOKFMHZSA-N
Outras notas
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente