Documentos Principais
15800
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride methyl etherate
technical, ~60% BF3 basis
Sinônimo(s):
(Dimethyl ether)trifluoroboron
About This Item
Fórmula linear:
BF3 · O(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
113.87
Beilstein:
3613739
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
grau
technical
temperatura de autoignição
455 °F
Lim. expl.
21.6 %
concentração
~60% (BF3)
índice de refração
n20/D 1.308 (lit.)
pb
126-127 °C (lit.)
pf
−15 °C (lit.)
densidade
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[O+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3O/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
chave InChI
FOWZWMGLMYVYDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant or reagent involved in:
  • Deconvoluting the chemical reaction kinetics of platinum-silver ligand exchange
  • Synthesis of neurogenic ganglioside LLG-3 from starfish via glycosylation reactions
  • Synthesis of peloruside via lactonization and relay ring-closing metathesis cyclization
  • FRET for monitoring Pd-catalyzed nucleophilic allylic substitution reactions
  • Single molecuel imaging of fluorophore-tagged palldium(II) complexes
  • β-elimination and rearrangement reactions for synthesis of exocyclic vinyl ethers
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)