Documentos
15134
Sigma-Aldrich
Boc-Met-ONp
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Boc-L-methionine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H22N2O6S
Número CAS:
Peso molecular:
370.42
Beilstein:
1895970
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.