Documentos Principais
14392
Sigma-Aldrich
D-threo-Biopterin
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1′R,2′R)-Biopterin, D-threo-6-(1,2-Dihydroxypropyl)pterin, Dictyopterin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
237.22
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)