Documentos Principais
14288
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(Methoxymethoxy)-1-propanol
Sinônimo(s):
MOM protected (R)-1,2-Propanediol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
COCO[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(3-6)8-4-7-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
chave InChI
YNDXFEKPXUXDQS-RXMQYKEDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
75.5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)