Documentos Principais
13613
Sigma-Aldrich
Nickel(II) chloride hexahydrate
puriss., ≥97.0%
About This Item
Fórmula linear:
NiCl2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
237.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grau
puriss.
Ensaio
≥97.0%
pH
4-6 (20 °C, 5%)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)