Documentos Principais
13490
Sigma-Aldrich
N-Isopropylbenzylamine
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-Benzylisopropylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2NHCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
149.23
Beilstein:
2638437
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.502
p.e.
200 °C (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
chave InChI
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
O Brüggemann
Biomolecular engineering, 18(1), 1-7 (2001-06-29)
Molecular imprinting is a way of creating polymers bearing artificial receptors. It allows the fabrication of highly selective plastics by polymerizing monomers in the presence of a template. This technique primarily had been developed for the generation of biomimetic materials