Documentos Principais
12832
Sigma-Aldrich
3-(2-Benzoxazolyl)umbelliferyl acetate
for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-Acetoxy-3-(2-benzoxazolyl)coumarin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H11NO5
Número CAS:
Peso molecular:
321.28
Beilstein:
5985817
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
for fluorescence
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
pf
203-205 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
fluorescência
λex 410 nm; λem 468 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (esterase)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4o3
Aplicação
The reagent has absorption maxima in the UV range but weak blue fluorescence; however, enzymatic hydrolysis converts it into highly fluorescent anionic molecule.
suitable as fluorogenic substrate for esterases
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)