12808
1-Benzothiophene
purum, ≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Thianaphthene, Thionaphthene
About This Item
grau
purum
Ensaio
≥95.0% (GC)
pf
30-33 °C
solubilidade
organic solvents: soluble
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2sccc2c1
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)