Documentos Principais
12358
Sigma-Aldrich
Iron(III) sulfate hydrate
technical, 21-23% Fe basis
Sinônimo(s):
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Fe2(SO4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
399.88 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Nível de qualidade
grau
technical
concentração
21-23% Fe
Impurezas
residual solvents, complies
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
chave InChI
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)