Documentos
11105
Sigma-Aldrich
Artemisia ketone
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
3,3,6-Trimethyl-1,5-heptadien-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
1701720
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.466
densidade
0.869 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\C(=O)C(C)(C)C=C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)