11091
Aluminum chloride hexahydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 97.0-101.0%
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
grau
puriss.
Ensaio
97.0-101.0%
Formulário
solid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impurezas
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% ammonium (NH4)
≤0.5% alkali+alkaline earth metals
42.0-48.0% water (Karl Fischer)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 5%)
solubilidade
water: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): in accordance (USP)
traços de cátion
As: ≤4 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
adequação
in accordance for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?