Documentos
11062
Sigma-Aldrich
(−)-Aristolene
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(1R,2S,4R,11R)-1,3,3,11-Tetramethyltri-cyclo[5.4.0.02.4]undec-6-ene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24
Número CAS:
Peso molecular:
204.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −93±2°, c = 1% in ethanol
índice de refração
n20/D 1.503
pb
251-253 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCCC2=CC[C@@H]3[C@@H](C3(C)C)[C@@]12C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)