Documentos Principais
09928
Sigma-Aldrich
1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Beilstein:
8832105
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder with small lumps
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
cor
white to faintly beige
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-4-6(5-10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
NCADHSLPNSTDMJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)