Documentos Principais
09807
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-allyl-Gly-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-(Fmoc-amino)-4-pentenoic acid, Fmoc-D-2-allylglycine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
337.37
Beilstein:
7389283
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
chave InChI
YVBLQCANYSFEBN-GOSISDBHSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)