Documentos Principais
09794
Sigma-Aldrich
Boc-β-Phe-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid, Boc-L-β-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
265.30
Beilstein:
5404389
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-12(16)17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
chave InChI
JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Aplicação
Boc-L-β-Phenylalanine is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make peptides containing β-phenylalanine residues.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Boc-L-β-phenylalanine may be useful in the synthesis of anti-microbial β-peptides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jagannath Mondal et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(42), 13585-13592 (2010-10-05)
Recent experimental studies have revealed interesting sequence dependence in the antimicrobial activity of β-peptides, which suggests the possibility of a rational design of new antimicrobial agents. To obtain insight into the mechanism of membrane activity, we present a computer simulation