08910
2-Amino-4-nitrophenol
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-nitroaniline
About This Item
Ensaio
≥99.0% (NT)
pf
140-143 °C (lit.)
143-145 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,7H2
chave InChI
VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?