Documentos Principais
08415
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
≥98.0%
Sinônimo(s):
Methyl 3-amino-p-toluate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Beilstein:
2088611
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
pf
113-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
chave InChI
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)