Documentos Principais
08354
Sigma-Aldrich
Methyltrioctylammonium thiosalicylate
≥95% (C)
Sinônimo(s):
Methyltrioctylammonium 2-mercaptobenzoate, Trioctylmethylammonium thiosalicylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H59NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
521.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (C)
Impurezas
≤2% water
pf
<10 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)c1ccccc1S.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C7H6O2S/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h5-25H2,1-4H3;1-4,10H,(H,8,9)/q+1;/p-1
chave InChI
NJOSLBYBLJVAMY-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Ionic Liquid which can extract heavy metals (Pb, Cu, Cd)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.