Documentos
08123
1-Decanesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
240.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H21ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3
chave InChI
WCKKWABZCCKDTN-UHFFFAOYSA-N
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente