Documentos Principais
07966
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol amine
20,000
Sinônimo(s):
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.096,00
R$ 1.096,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.096,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.096,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
chave InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vimala N Bharadwaj et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 14(7), 2155-2166 (2018-06-23)
Clinically, traumatic brain injury (TBI) results in complex heterogeneous pathology that cannot be recapitulated in single pre-clinical animal model. Therefore, we focused on evaluating utility of nanoparticle (NP)-based therapeutics following three diffuse-TBI models: mildclosed-head injury (mCHI), repetitive-mCHI and midline-fluid percussion
Artigos
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.