Documentos Principais
06755
Supelco
Isobutylamine
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Amino-2-methylpropane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
73.14
Beilstein:
385626
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.396-1.398
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
64-71 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
densidade
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CN
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
chave InChI
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mirlinda Biba et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 250-256 (2014-08-02)
Fast chiral supercritical fluid chromatography (SFC) separations have become important due to the increasing use of high-throughput experimentation (HTE) in organic synthesis. These HTE experiments can generate hundreds of samples for chiral analysis that need to be assayed in a
Lars Erik Uggerhøj et al.
FEBS letters, 588(17), 3291-3297 (2014-07-27)
The inclusion of peptoid monomers into antimicrobial peptides (AMPs) increases their proteolytic resistance, but introduces conformational flexibility (reduced hydrogen bonding ability and cis/trans isomerism). We here use NMR spectroscopy to answer how the insertion of a peptoid monomer influences the