06655
(R)-(−)-1-Aminoethylphosphonic acid
≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
L-(−)-1-Aminoethylphosphonic acid, L-Ala(P)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (NT)
atividade óptica
[α]20/D −4.8±0.5°, c = 5% in H2O
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO3P/c1-2(3)7(4,5)6/h2H,3H2,1H3,(H2,4,5,6)/t2-/m1/s1
chave InChI
UIQSKEDQPSEGAU-UWTATZPHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?