Documentos
06571
Supelco
Amine ionophore I
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
Calix[6]arene-hexaacetic acid hexaethylester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C66H72O18
Número CAS:
Peso molecular:
1153.27
Beilstein:
5231462
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
linha de produto
Selectophore
forma
powder
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)COc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc6cccc(Cc7cccc(Cc1ccc2)c7OCC(=O)OCC)c6OCC(=O)OCC)c5OCC(=O)OCC)c4OCC(=O)OCC)c3OCC(=O)OCC
InChI
1S/C66H72O18/c1-7-73-55(67)37-79-61-43-19-13-20-44(61)32-46-22-15-24-48(63(46)81-39-57(69)75-9-3)34-50-26-17-28-52(65(50)83-41-59(71)77-11-5)36-54-30-18-29-53(66(54)84-42-60(72)78-12-6)35-51-27-16-25-49(64(51)82-40-58(70)76-10-4)33-47-23-14-21-45(31-43)62(47)80-38-56(68)74-8-2/h13-30H,7-12,31-42H2,1-6H3
chave InChI
LSVIETSWDFUREK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Ionophore used in polymeric membrane electrodes selective for primary amines
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
X.H. Gu et al.
Analyst, 118, 863-863 (1993)