Documentos Principais
06406
Supelco
Aluminum oxide on TLC Alu foils
with fluorescent indicator 254 nm, aluminum oxide matrix, size 10 cm × 20 cm
Sinônimo(s):
Aluminum TLC Plates: Aluminum with Fluorescence, TLC cards Aluminium oxide
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115711
Materiais
aluminum oxide matrix
aluminum support
Nível de qualidade
qualidade
with fluorescent indicator 254 nm
Características
fluorescent indicator
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
tamanho
10 cm × 20 cm
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)