Documentos Principais
05983
Sigma-Aldrich
O-Allylhydroxylamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
O-(2-Propenyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2ONH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
109.55
Beilstein:
3552394
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (AT)
pf
~170 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h2H,1,3-4H2;1H
chave InChI
XIQUJVRFXPBMHS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Useful intermediate; e.g. cyclization of O-allyloximes to give pyridines[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H. Irie et al.
Heterocycles, 12, 771-771 (1979)
J. Koyama et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 2601-2601 (1983)
T. Kusumi et al.
Synthesis, 221-221 (1979)