Documentos
05699
Supelco
Omeprazole sulfide 5-carboxylic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)thio]methyl}-5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H17N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
359.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CSC2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2)N=CC(C(O)=O)=C1OC
InChI
1S/C17H17N3O4S/c1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)24-3)8-25-17-19-12-5-4-10(23-2)6-13(12)20-17/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22)
chave InChI
BNOSHBGSJBEMGC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)