Documentos
04667
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,4-butandiamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
N-Alloc-1,4-diaminobutane hydrochloride, Allyl N-(4-aminobutyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
208.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (AT)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-2-7-12-8(11)10-6-4-3-5-9;/h2H,1,3-7,9H2,(H,10,11);1H
chave InChI
QEQBSZVBKDDMTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.