Documentos Principais
04619
Supelco
2-{2-[7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]ethenyl}-1,3,3-trimethyl-3H-indolium iodide
for fluorescence
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H29IN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
528.43
Beilstein:
22103985
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubilidade
methanol: 1 mg/mL, clear (violet to deep violet)
fluorescência
λex 406 nm; λem 542.0 nm±10 nm (in the presence of cyanide)
cadeia de caracteres SMILES
C[N+]1=C(/C=C/C2=CC3=C(C=C(N(CC)CC)C=C3)OC2=O)C(C)(C)C4=CC=CC=C41.[I-]
InChI
1S/C26H29N2O2.HI/c1-6-28(7-2)20-14-12-18-16-19(25(29)30-23(18)17-20)13-15-24-26(3,4)21-10-8-9-11-22(21)27(24)5;/h8-17H,6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OZKWMKLMZONDEZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
fluorescence dye for ratiometric determination of cyanide
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xin Lv et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(48), 12843-12845 (2011-11-03)
A new ratiometric fluorescent cyanide probe was developed based on the nucleophilic attack of CN(-) toward the indolium group of a hybrid coumarin-hemicyanine dye, by which high selectivity as well as large emission shift could be achieved.