Documentos Principais
04573
Sigma-Aldrich
Tiamina
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Cloridrato de tiamina, Aneurina, Vitamina B1
Selecione um tamanho
50 G
R$ 564,00
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 564,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17ClN4OS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
337.27
Beilstein:
3851771
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
34058006
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Ensaio
98.5-101.0% anhydrous basis
Formulário
solid
pf
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble 1 gm in 100 ml (95%)
alcohol: soluble 1 gm in 315 ml (Absolute)
glycerol: soluble 1 gm in 18 ml
water: soluble 1 g/mL
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
diethyl ether: insoluble
hexane: insoluble
methanol: very soluble
propylene glycol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
O cloridrato de tiamina foi usado como suplemento de meio de sais de queratina para cultivo de fungos em fase exponencial.[1] Também foi usado como suplemento de meio VB, o meio mínimo de Vogel e Bonner.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
O cloridrato de tiamina é a forma de sal cloridrato da tiamina (vitamina B1). Ele é crucial para o metabolismo aeróbio, crescimento celular, transmissão de impulsos nervosos e síntese de acetilcolina.[3]
O cloridrato de tiamina é um catalisador barato, atóxico e eficiente para a síntese de amidoalquil-naftóis.[4] Ele inibe a produção de derivados de shikonina por culturas em suspensão de Lithospermum erythrorhizon.[5] Além disso, a adição de cloridrato de tiamina a concentrados de suco de maçã reduz seu teor de patulina.[6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Thermodynamics of (solute+ solute) and (solute+ solvent) interactions of homologous series of amino acids with thiamine hydrochloride in aqueous medium at T=(305.15, 310.15, 315.15) K: A volumetric and acoustic approach
Kumar H and Behal I
The Journal of Chemical Thermodynamics, 102, 48-62 (2016)
Serafettin Yazici et al.
Die Nahrung, 46(4), 256-257 (2002-09-13)
Thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride and calcium-d-pantothenate were applied apple juice concentrates (AJC) at various doses in order to reduce the patulin content. AJC samples containing high levels of patulin were stored at 22 +/- 2 degrees C and 4 degrees
G Apodaca et al.
Infection and immunity, 57(10), 3081-3090 (1989-10-01)
Trichophyton rubrum is the most common dermatophyte of humans and normally colonizes the superficial layers of the epidermis (stratum corneum). Several proteinases with a possible role in the metabolism of host proteins have been purified from this fungus. The regulation
Y Fujita et al.
Plant cell reports, 1(2), 61-63 (1981-12-01)
An excellent new medium was developed for the production of shikonin derivatives by suspension cultures of Lithospermum erythrorhizon. We investigated the effects of all the components of White's medium on the production of these derivatives. Nitrate, phosphate, copper, sulfate and
Thiamine hydrochloride as an efficient catalyst for the synthesis of amidoalkyl naphthols.
Min Lei
Tetrahedron Letters, 50, 6393-6397 (2009)