Documentos
04423
Sigma-Aldrich
Phosphinic acid
purum, ≥60%
Sinônimo(s):
Hypophosphorous acid
About This Item
Fórmula linear:
H3PO2
Número CAS:
Peso molecular:
66.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
grau
purum
concentração
≥60%
Impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
densidade
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
chave InChI
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.