Documentos
04322
Supelco
Omeprazole-(5-methoxy-13C,d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
[13C,2H3]-Omeprazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC16D3H16N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
349.43
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Nota de análise
LC-MS identity conforms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.