Key Documents
04230
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, streptavidin
About This Item
Código UNSPSC:
12171501
fabricante/nome comercial
Abberior GmbH
fluorescência
λex 470 nm; λem 598 nm±10 nm in H2O
adequação
corresponds for SDS-PAGE
método de detecção
fluorometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Adequação
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Nota de análise
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Informações legais
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)