Documentos
04059
Sigma-Aldrich
Fmoc-Inp-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
351.40
Beilstein:
7722550
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white
pf
~190 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)14-9-11-22(12-10-14)21(25)26-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,14,19H,9-13H2,(H,23,24)
chave InChI
OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Building block for anti-thrombotic peptide libraries
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
A.P. Combs et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 287-287 (1996)