04007
(1R)-(−)-Camphorquinone
analytical standard
Sinônimo(s):
(1R)-(−)-2,3-Bornanedione, 2,3-Bornanedione
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
atividade óptica
[α]/D -106.0±4.0°, c = 0.2 in chloroform
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
200-203 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m1/s1
chave InChI
VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)