Documentos Principais
03938
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
dry, ≥98.5% (HPLC/T)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
191.07
Beilstein:
5162084
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39161001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC/T)
Impurezas
≤200 ppm water
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)