Documentos
03818
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monodecyl ether
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-(Decyloxy)ethanol, C10E1, Decylglycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
202.33
Beilstein:
1849710
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
descrição
non-ionic
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.441
densidade
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOCCO
Outras notas
Non-ionic surfactant which effectively releases histamine from rat peritoneal mast cells
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
The effect of surfactants upon rat peritoneal mast cells in vitro.
C Prottey et al.
Food and cosmetics toxicology, 14(5), 425-430 (1976-10-01)