Documentos Principais
03773
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol polymer-bound
extent of labeling: ~2.8 mmol/g diol loading
Sinônimo(s):
3-Benzylthio-1,2-propanediol polymer-bound, Polymer-supported diol
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Extensão da rotulagem
~2.8 mmol/g diol loading
Matriz
crosslinked with 2% DVB
tamanho de partícula
200-400 mesh
Outras notas
Polymer supported protecting-group reagent for aldehydes and ketones[1]
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P. Hodge et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2319-2319 (1983)