03755
(S)-2-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydronorharmane-3-carboxylic acid
≥98.0%
About This Item
Ensaio
≥98.0%
atividade óptica
[α]20/D +56±2°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1Cc2c(CN1C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)[nH]c6ccccc26
InChI
1S/C27H22N2O4/c30-26(31)25-13-21-20-11-5-6-12-23(20)28-24(21)14-29(25)27(32)33-15-22-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)22/h1-12,22,25,28H,13-15H2,(H,30,31)/t25-/m0/s1
chave InChI
IHHULIKSMJSELI-VWLOTQADSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)