Documentos Principais
03753
Sigma-Aldrich
Boc-β-(3-thienyl)-Ala-OH (dicyclohexylammonium) salt
purum, ≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-3-(3-thienyl)-L-alanine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO4S · C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
452.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc3ccsc3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S.C12H23N/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)6-8-4-5-18-7-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-5,7,9H,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m0./s1
chave InChI
FNTVEJPWKBETJW-FVGYRXGTSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)